Stampa…
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC3177-1G PC3177-500MG
APOSPC3177-1GEA 270 EUR
APOSPC3177-1G APOSPC3177-500MG
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Formula: C₉H₁₄F₃NO₂
Peso molecolare: 225,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865019
CAS Number: 860343-95-9