Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 93.1 EUR
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₉H₈FN₃
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01023677
CAS Number: 72411-52-0