Stampa…
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3174-1G PC3174-500MG
APOSPC3174-1GEA 62.8 EUR
APOSPC3174-1G APOSPC3174-500MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Formula: C₁₂H₁₁FO₂
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076194
CAS Number: 32004-66-3
EINECS: 250-891-7