Stampa…
3-Cloro-2,4-difluoronitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 14.7 EUR
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
3-Cloro-2,4-difluoronitrobenzene 97%
3-Cloro-2,4-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Peso molecolare: 193,54 g/mol
Punto di fusione: 45…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042201
CAS Number: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN: 1759
ADR: 8,III