Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31708-10G PC31708-1G PC31708-5G
APOSPC31708-10GEA 931 EUR
APOSPC31708-10G APOSPC31708-1G APOSPC31708-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅F₃N₂
Peso molecolare: 150,104 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179867
CAS Number: 154471-65-5