Stampa…
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 21.9 EUR
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formula: C₆H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 51…53 °C/12mmHg
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08461613
CAS Number: 17129-06-5
UN: 1224
ADR: 3,III