2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-4-{[({[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylene]amino}oxy)carbonyl]amino}-1-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₁₂H₉Cl₂FN₄O₂ Peso molecolare: 331.14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179999 CAS Number: 648427-16-1 |