Stampa…
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 168 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Ethyl chlorodifluoroacetate
Formula: C₄H₅ClF₂O₂
Punto di ebollizione: 96…97 °C
Densità: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013662
CAS Number: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II