Stampa…
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 32.1 EUR
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 278,615 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178758
CAS Number: 175277-73-3