Stampa…
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC31682-1G PC31682-5G
APOSPC31682-1GEA 53.9 EUR
APOSPC31682-1G APOSPC31682-5G
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 254,6 g/mol
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312372
CAS Number: 187035-79-6