Ethyl bromofluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Versatile fluorinated building block. Intermediate for the synthesis of 2-fluoro-3-hydroxy esters, 2-fluoro-3-keto esters and ethyl 2-fluoroalkanoates, ask for references.
Formula:
BrFCHCOOCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 154 °C Densità: 1,565 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042095 CAS Number: 401-55-8 EINECS: 206-928-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |