Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈F₃N₃O₂ Punto di fusione: 179…180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052070 CAS Number: 149771-09-5 |