Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₈F₃NO₂ Punto di ebollizione: 83…85 °C/15mmHg Punto di fusione: 24…26 °C Densità: 1,245 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068195 CAS Number: 372-29-2 UN: 3259 ADR: 8,III |