Stampa…
1,2-Epoxy-3-fluoropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-1,2-propenoxide
PC3158-1G PC3158-25G PC3158-5G
APOSPC3158-1GEA 102 EUR
APOSPC3158-1G APOSPC3158-25G APOSPC3158-5G
1,2-Epoxy-3-fluoropropane 98%
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Formula: C₃H₅FO
Peso molecolare: 76,07 g/mol
Punto di ebollizione: 85…86 °C
Densità: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 503-09-3
EINECS: 207-960-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II