Stampa…
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,11H-Icosafluoroundecyl methacrylate
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Formula: C₁₅H₈F₂₀O₂
Peso molecolare: 600,2 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/0,05mmHg
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042111
CAS Number: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6