Stampa…
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC31548-1G PC31548-250MG
APOSPC31548-1GEA 98.9 EUR
APOSPC31548-1G APOSPC31548-250MG
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane
Formula: C₉H₈ClFO₂
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052603
CAS Number: 131728-94-4