Stampa…
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC31534-1G PC31534-250MG PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA 510 EUR
APOSPC31534-1G APOSPC31534-250MG APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Formula: C₇H₄F₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00120281
CAS Number: 124169-54-6