Stampa…
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol 85%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,11H-Perfluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-perfluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Eicosafluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Icosafluoroundecan-1-ol
PC3150-25G PC3150-5G PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA 0 EUR
APOSPC3150-25G APOSPC3150-5G APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Formula: C₁₁H₄F₂₀O
Peso molecolare: 532,12 g/mol
Punto di ebollizione: 180…181 °C/200mmHg
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039628
CAS Number: 307-70-0