Stampa…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
PC31460-1G PC31460-250MG PC31460-500MG PC31460-2.5G
APOSPC31460-1GEA 171 EUR
APOSPC31460-1G APOSPC31460-250MG APOSPC31460-500MG APOSPC31460-2.5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119450
CAS Number: 136773-58-5