Stampa…
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3145-1G PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3145-1G APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₃H₁₁F₃N₂O
Peso molecolare: 268,24 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424491
CAS Number: 502625-51-6