Stampa…
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 136 EUR
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Formula: C₉H₇FO₄
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681981
CAS Number: 321309-28-8