Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC31424-1G PC31424-250MG PC31424-500MG PC31424-2.5G PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA 190 EUR
APOSPC31424-1G APOSPC31424-250MG APOSPC31424-500MG APOSPC31424-2.5G APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClF₃O₃S
Peso molecolare: 248,61 g/mol
Punto di ebollizione: 44…46 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677699
CAS Number: 306935-02-4
UN: 3265
ADR: 8,III