Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 62.5 EUR
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Punto di fusione: 148…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665762
CAS Number: 394-30-9