Stampa…
4-Fluorobenzoic anhydride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC31419-1G PC31419-5G
APOSPC31419-1GEA 24.4 EUR
APOSPC31419-1G APOSPC31419-5G
4-Fluorobenzoic anhydride 95+%
4-Fluorobenzoic anhydride
Formula: C₁₄H₈F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00425938
CAS Number: 25569-77-1