Stampa…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31341-1G PC31341-5G
APOSPC31341-1GEA 21.5 EUR
APOSPC31341-1G APOSPC31341-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₁F₃O
Punto di ebollizione: 70…75 °C/15mmHg
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102144
CAS Number: 30129-18-1