Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 241 EUR
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829056
CAS Number: 78950-29-5