Stampa…
Dodecafluorosuberic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3132T-25G PC3132T-5G
APOSPC3132T-25GEA 125 EUR
APOSPC3132T-25G APOSPC3132T-5G
Dodecafluorosuberic acid 98%
Dodecafluorosuberic acid
Formula: C₈H₂F₁₂O₄
Punto di ebollizione: >250 °C
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153146
CAS Number: 678-45-5
UN: 3261
ADR: 8,III