Stampa…
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 285 EUR
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol
Formula: C₈H₆F₁₂O₂
Peso molecolare: 362,12 g/mol
Punto di ebollizione: >250 °C
Punto di fusione: 80…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153145
CAS Number: 90177-96-1