Stampa…
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
PC3132G-100G PC3132G-25G PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA 346 EUR
APOSPC3132G-100G APOSPC3132G-25G APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formula: C₆F₁₂O₂
Peso molecolare: 332,05 g/mol
Punto di ebollizione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054657
CAS Number: 2062-98-8
EINECS: 218-173-8
UN: 3265
ADR: 8,III