Stampa…
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3132F-5G PC3132F-25G
APOSPC3132F-5GEA 72.5 EUR
APOSPC3132F-5G APOSPC3132F-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Prone to polymerisation, may require distillation if not used within 3 months
Formula: C₁₁H₈F₁₂O₂
Punto di ebollizione: 112 °C/40mmHg
Densità: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080658
CAS Number: 2261-99-6