Stampa…
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
PC3132-100G PC3132-25G PC3132-5G
APOSPC3132-100GEA 0 EUR
APOSPC3132-100G APOSPC3132-25G APOSPC3132-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Formula: C₁₀H₆F₁₂O₂
Peso molecolare: 386,14 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C
Densità: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080746
CAS Number: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8