Stampa…
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol 92%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1-heptanol, 1H,1H,7H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol
PC3130-250G PC3130-25G PC3130-500G
APOSPC3130-250GEA 39.4 EUR
APOSPC3130-250G APOSPC3130-25G APOSPC3130-500G
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol 92%
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Contains upto 6% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=3; Surface tension 23.8 dynes/cm@20C;
Formula: C₇H₄F₁₂O
Peso molecolare: 332,09 g/mol
Punto di ebollizione: 169…170 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039630
CAS Number: 335-99-9
EINECS: 206-406-6