2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂ Punto di fusione: 45…47 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00191833 CAS Number: 145100-51-2 |