Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 64 EUR
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formula: C₇H₆F₃N₃O
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219948
CAS Number: 175204-85-0