Stampa…
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3120-1G PC3120-25G PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA 0 EUR
APOSPC3120-1G APOSPC3120-25G APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Formula: C₁₀H₆F₁₂
Punto di ebollizione: 83,5 °C/43mmHg
Densità: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077521
CAS Number: 1800-91-5