Stampa…
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 132 EUR
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,14 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 60…63 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275473
CAS Number: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III