Stampa…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3116G-250MG PC3116G-1G
APOSPC3116G-250MGEA 58.2 EUR
APOSPC3116G-250MG APOSPC3116G-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₅F₆NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153141
CAS Number: 237076-72-1