Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 22 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₂F₆N₂
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153672
CAS Number: 14704-41-7