Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 255 EUR
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formula: C₉H₃F₆NS
Peso molecolare: 271.19 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C/35mmHg
Densità: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040838
CAS Number: 23165-29-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III