Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 281 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₃F₆NO
Punto di ebollizione: 62 °C/2mmHg
Densità: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013559
CAS Number: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III