Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₉F₆NO₂
Peso molecolare: 301.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00061309
CAS Number: 237076-69-6