Stampa…
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 87 EUR
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Punto di fusione: 121…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009908
CAS Number: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6