Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzotrifluoride
PC3113-1G PC3113-5G PC3113-25G
APOSPC3113-1GEA 62.6 EUR
APOSPC3113-1G APOSPC3113-5G APOSPC3113-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,03 g/mol
Punto di fusione: 26…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115974
CAS Number: 402-07-3