Stampa…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine
PC31128-1G PC31128-250MG
APOSPC31128-1GEA 234 EUR
APOSPC31128-1G APOSPC31128-250MG
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Peso molecolare: 325,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038316
CAS Number: 646455-48-3