Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 132 EUR
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₄F₆O
Punto di ebollizione: 97…98 °C/50mmHg
Punto di fusione: 20…21 °C
Densità: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000386
CAS Number: 349-58-6
EINECS: 206-488-3