Stampa…
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
PC3111-250MG PC3111-1G PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA 87.3 EUR
APOSPC3111-250MG APOSPC3111-1G APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₆H₁₂F₃NO₂
Peso molecolare: 307,27 g/mol
Punto di fusione: 193…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424486
CAS Number: 502625-50-5