Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3109-100G PC3109-25G PC3109-5G
APOSPC3109-100GEA 0 EUR
APOSPC3109-100G APOSPC3109-25G APOSPC3109-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C/760mmHg
Densità: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000384
CAS Number: 328-75-6