Stampa…
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 43.7 EUR
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di ebollizione: 70…75 °C/15mmHg
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236674
CAS Number: 320-88-7