Stampa…
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 132 EUR
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Formula: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018043
CAS Number: 860-39-9