1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formula:
C₈H₃BrF₆ Punto di ebollizione: 155 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 1,699 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000381 CAS Number: 328-70-1 |